蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −21°, neat
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112089-5ML:
112089-250ML:
112089-4L:
112089-1L:
112089-VAR:
112089-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
112089-250ML | 4061838699596 |
112089-4L | |
112089-1L | 4061838699589 |
112089-5ML | 4061838699602 |