Merck
340367
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-ノポール
98%
別名:
6,6-ジメチル-2-ノルピネン-2-エタノール, 6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1] 2-ヘプテン-2-エタノール, (−)-ノポール, (1R)-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1] 2-ヘプテン-2-エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
Beilstein:
3196379
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
viscous liquid
光学活性
[α]24/D −37°, neat
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
230-240 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(1R)-(-)-ノポールはテルペノールの不斉誘導体です。
アプリケーション
(1R)-(-)-ノポールは光学活性O,O-ジフェニルジチオニル酸およびO-テルペニルアリールジチオニル酸の調製に使用されることがあります。この調製では十硫化四リンおよび2,4-ジアリール 1,3,2,4-ジチアジホスフェタン-2,4-ジスルフィドのそれぞれを本物質と反応させます。 また、ヘキサフルオロアンチモン酸銀と反応して生成する錯体はエポキシ樹脂の効果的な常温硬化開始剤(電子ビーム誘起カチオン重合による)として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340367-100ML:
340367-1L:
340367-BULK:
340367-5ML:
340367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver olefin complexes: highly efficient initiators for the electron beam curing of epoxy resins.
Barriau E, et al.
Macromolecules, 41(11), 3779-3781 (2008)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
R572136-1EA
340367-100ML4061826753071
340367-1L
340367-5ML