About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BF5N
CAS番号:
分子量:
226.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95%
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フルオロアズレンの合成で最近使用された求電子性フッ素源。
以下の用途に用いる反応剤です。
- Pd(II)触媒パラ選択的C-Hアリール化
- フッ素化反応
- アリールトリフルオロメチル化反応
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
439312-1G:4548173150918
439312-VAR:
439312-BULK:
439312-5G:4548173150925
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)