Merck
439290
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
97%
別名:
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate(1-), N-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BCl2F5N
CAS番号:
分子量:
253.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
212-215 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.BF4/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
InChI Key
JVYBYXWHPIEUOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate is widely employed as fluorinating reagent in various reactions.
アプリケーション
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate may be employed for the regioselective fluorination of fluorene.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
439290-VAR:
439290-5G:4548173150888
439290-BULK:
439290-1G:4548173150871
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorination of fluorene, dibenzofuran and their open analogues with caesium fluoroxysulfate and related fluorinating reagents.
Iskra J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73(12), 1671-1680 (2008)
Electrophilic NF Fluorinating Agents.
G. Sankar Lal et al.
Chemical reviews, 96(5), 1737-1756 (1996-08-01)
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner