Merck
323659
Sigma-Aldrich
1-フルオロピリジニウムトリフラート
99%
別名:
1-フルオロピリジニウムトリフルオロメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F4NO3S
CAS番号:
分子量:
247.17
Beilstein:
4222821
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
185-186 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
一般的な求電子性ふっ素化試薬です。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Pd触媒アリール化反応
  • 低分子ボツリヌス菌ニューロトキシンAエンドペプチダーゼインヒビターの合成
  • フッ素化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
323659-5G:
323659-VAR:
323659-250MG:
323659-1G:
323659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)