Merck
282669
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸リチウム
96%
別名:
LiTf, トリフルオロメタンスルホン酸 リチウム塩, リチウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Li
CAS番号:
分子量:
156.01
Beilstein:
4301818
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸リチウムは以下の用途に用いられています。
  • リチウムイオン電池のグラファイト負極の熱安定性を評価する際の電解質塩として
  • 固体電池の用途の可能性がある、ポリエチレンオキシドとキトサンによる固体ポリマー電解質の合成
  • 電導性ポリマー電解質の合成に用いるイオン液体を合成する際のトリフラートアニオン(CF3SO3-)の供給源として
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282669-BULK:
282669-5G:
282669-VAR:
282669-25G:
282669-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FTIR studies of chitosan acetate based polymer electrolytes.
Osman Z and Arof AK
Electrochimica Acta, 48(8), 993-999 (2003)
Ion conducting behaviour of polymer electrolytes containing ionic liquids.
Singh B and Sekhon SS
Chemical Physics Letters, 414(1-3), 34-39 (2005)
Solid polymer electrolytes based on polyethylene oxide and lithium trifluoro-methane sulfonate (PEO-LiCF3SO3): Ionic conductivity and dielectric relaxation.
Karan NK, et al.
Solid State Ionics, 179(19-20), 689-696 (2008)
The influence of lithium salt on the interfacial reactions controlling the thermal stability of graphite anodes.
Andersson AM, et al.
Electrochimica Acta, 47(12), 1885-1898 (2002)
Guangmin Zhou et al.
Nature communications, 6, 7760-7760 (2015-07-18)
Lithium-sulphur batteries with a high theoretical energy density are regarded as promising energy storage devices for electric vehicles and large-scale electricity storage. However, the low active material utilization, low sulphur loading and poor cycling stability restrict their practical applications. Herein