Merck
451622
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸リチウム
greener alternative
ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
リチウムフルオロボラート, リチウムボロフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBF4
CAS番号:
分子量:
93.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
Grade: ultra dry
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
四フッ化ホウ酸リチウム(テトラフルオロほう酸リチウム)は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
イオン伝導性の良い電解質としてLiBF4が汎用されています。電解液(液体電解質)の形成を促進し、リチウムイオン電池および固体電気化学ディスプレイの製造に使用できます。
リチウム電池用の複合固体電解質の開発に最近利用されています
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451622-25G-PW:
451622-VAR:
451622-BULK:
451622-25G:4548173153216
451622-5G-PW:
451622-5G:4548173153223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Application of di-ureasil ormolytes based on lithium tetrafluoroborate in solid-state electrochromic displays
Barbosa P, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(4), 723-730 (2010)
Zachary T Gossage et al.
The Analyst, 145(7), 2631-2638 (2020-02-27)
Interphases formed at battery electrodes are key to enabling energy dense charge storage by acting as protection layers and gatekeeping ion flux into and out of the electrodes. However, our current understanding of these structures and how to control their
A new lithium salt with dihydroxybenzene and lithium tetrafluoroborate for lithium battery electrolytes
Xue Z, et al.
Journal of Power Sources, 196(20), 8710-8713 (2011)
Proc. Power Sources Conf., 37th, 287-287 (1996)
Takahiro Ichikawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(7), 2163-2169 (2011-01-29)
Thermotropic bicontinuous cubic (Cub(bi)) liquid-crystalline (LC) compounds based on a polymerizable ammonium moiety complexed with a lithium salt have been designed to obtain lithium ion-conductive all solid polymeric films having 3D interconnected ionic channels. The monomer shows a Cub(bi) phase
資料
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
すべて表示