Merck
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Lithium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BF4Li
CAS番号:
分子量:
93.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
238-178-9
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (acidimetric)
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
324 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3