Merck
930938
Sigma-Aldrich
硝酸リチウム
greener alternative
battery grade, 99.999% trace metals basis
別名:
Lithium salt of nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiNO3
CAS番号:
分子量:
68.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤15 ppm (trace metals analysis)
mp
264 °C (lit.)
溶解性
soluble (H2O: highly soluble(lit.); alcohols: soluble(lit.); acetone: soluble(lit.))
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
硝酸リチウムは白色の結晶塩性で、水、エタノール、メタノール、ピリジン、アンモニア、アセトンに溶解します。特に、ジメトキシエタン(DME)および1,3-ジオキソラン(DOL)のようなエーテル系溶媒には最大5 wt%で溶解する一方、エチレンカーボネート(EC)やジエチルカーボネート(DEC)のような炭酸エステル系溶媒には最大1 wt%しか溶解しません。
硝酸リチウムは、硝酸と炭酸リチウムを反応させることで生成し、二酸化炭素と水が発生します。過剰な水分を除去し、得られた物質を精製・乾燥して硝酸リチウムが得られます。
アプリケーション
一般的に、多くのリチウム化合物の合成に硝酸リチウムが使用されています。純度99.999%の硝酸リチウムは、リチウム金属酸化物の固相合成用材料として適しており、例えば、基礎的な特性を調査するような、特に純度が非常に重要となる場合に最適です。
また、リチウム硫黄電池やリチウム金属電池の電解液への添加剤としての用途にも適しています。硝酸リチウムは、リチウム金属の表面を不動態化し、リチウム負極上の溶解した多硫化リチウムのレドックスシャトルを抑制することができます。ある研究では、0.3 M LiNO3の添加により、リチウム硫黄電池の重量当たりの容量が約2倍になっています。別の研究では、電解液に1~5 wt% LiNO3を溶解することで、リチウムデンドライトの成長が抑制され、サイクル寿命が延長されました。添加剤としての硝酸リチウムの同様の効果が、Li2S正極、カーボンナノファイバー封入硫黄正極、硫化コバルト(Co3S4)正極、ポリアクリロニトリル-硫黄複合正極などでも見出されています。リチウム金属負極とLiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)正極でも、LiNO3を電解液に添加することで、LiNO3を添加しない場合と比較してクーロン効率が増加し、デンドライトの形成が抑制されました。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
930938-50G:
930938-10G:
930938-VAR:
930938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(37), 15387-15394 (2012-08-23)
Li(2)S is a high-capacity cathode material for lithium metal-free rechargeable batteries. It has a theoretical capacity of 1166 mAh/g, which is nearly 1 order of magnitude higher than traditional metal oxides/phosphates cathodes. However, Li(2)S is usually considered to be electrochemically
Role of LiNO3 in rechargeable lithium/sulfur battery.
Zhang S, et al.
Electrochimica Acta, 70, 344-348 (2012)
Weiyang Li et al.
Nature communications, 6, 7436-7436 (2015-06-18)
Lithium metal has shown great promise as an anode material for high-energy storage systems, owing to its high theoretical specific capacity and low negative electrochemical potential. Unfortunately, uncontrolled dendritic and mossy lithium growth, as well as electrolyte decomposition inherent in
Chong Yan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14055-14059 (2018-08-11)
The lithium metal anode is regarded as a promising candidate in next-generation energy storage devices. Lithium nitrate (LiNO3 ) is widely applied as an effective additive in ether electrolyte to increase the interfacial stability in batteries containing lithium metal anodes.
On the Surface Chemical Aspects of Very High Energy Density, Rechargeable Li?Sulfur Batteries.
Aurbach D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 156, A694-A694 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
930938-10G4065268021101
930938-50G4065268021118