Merck
271020
Sigma-Aldrich
1,3-ジオキソラン
anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8%
別名:
エチレングリコールメチレンエーテル, ホルムアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
102453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
70 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
525 °F
含みます
~75 ppm BHT as inhibitor
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI Key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジオキソランは複素環式アセタールで、製剤化や製品製造工程で環境に優しい溶媒として一般に使用されています。有機合成の反応物質としても使用されます。長期保存すると、1,3-ジオキソランは有機過酸化物を形成します。このプロセスは、安定剤としてブチルヒドロキシトルエン(BHT)を添加することにより抑制できます。BHTは、過酸化物形成に必要なフリーラジカルを除去します。
アプリケーション
1,3-ジオキソランは、以下の用途で溶媒として使用できます。      
  • バイオマスからの生分解性ポリ(3-ヒドロキシ酪酸)(PHB)の抽出用。     
  • 修飾ガラス状炭素電極の合成用に、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の安定した分散液を生成します。
  • 触媒としてマグナイト-H+ の存在下で、1,3,5-トリオキサンをカチオン共重合させ、コポリマー(ポリオキシメチレン)を合成します。
また、Sc(OTf)3触媒による開環重合反応によって半固体状ポリ(1,3-ジオキソラン)電解質を調製する反応物質としても使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271020-1L:4548173935416
271020-2L:4548173935423
271020-6X1L:
271020-100ML:4548173935409
271020-BULK:
271020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1, 3-Dioxolane, tetrahydrofuran, acetylacetone and dimethyl sulfoxide as solvents for non-aqueous vanadium acetylacetonate redox-flow-batteries.
Herr T, et al.
Electrochimica Acta, 113, 127-133 (2013)
Binary electrolyte based on tetra (ethylene glycol) dimethyl ether and 1, 3-dioxolane for lithium-sulfur battery.
Chang DR, et al.
Journal of Power Sources, 112(2), 452-460 (2002)
1, 3-Dioxolane: A green solvent for the preparation of carbon nanotube-modified electrodes.
Moscoso R, et al.
Electrochemical Communications, 48, 69-72 (2014)
Claudia Sorbi et al.
ChemMedChem, 4(3), 393-399 (2009-01-20)
Conformational restriction of naftopidil proved to be compatible with binding at alpha(1) adrenoceptor subtypes and 5-HT receptor 1A (5-HT(1A)), and led to the discovery of a new class of ligands with a 1,3-dioxolane (1,3-oxathiolane, 1,3-dithiolane) structure. Compound 7 shows the
Deepak Ekka et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(38), 11687-11694 (2012-09-04)
Precise measurements on electrical conductance (Λ) of solutions of an ionic liquid (IL) tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate in acetonitrile (ACN), tetrahydrofuran (THF), and 1,3-dioxolane (1,3-DO) and their binary mixtures have been reported at 298.15 K. The conductance data have been analyzed by