Merck
E27408
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシエタン
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
別名:
モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
85 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
dilution
(for general lab use)
不純物
≤0.5% (water)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ジメトキシエタン(DME)は、リチウム電池の電解質、ポリシリコン、オリゴ糖および多糖類用の不活性非プロトン性極性溶媒です。
アプリケーション
1,2-ジメトキシエタンは、以下を合成するための溶媒として使用できます:
  • ロビンソン・ガブリエル反応によるα-アシルアミノケトンからのオキサゾール。
  • 5-ブロモヒスチジンとアリールボロン酸の間の鈴木-宮浦クロスカップリングによる5-アリールヒスチジン。
  • 脂肪族および芳香族チオールを用いたハロゲン化アリールのPd触媒チオエーテル化によるアリールチオエーテル。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E27408-VAR:
E27408-18L-CS:
E27408-500ML:
E27408-2.5L:
E27408-20L:
E27408-5ML:
E27408-25L:
E27408-10L:
E27408-18L:
E27408-3L:
E27408-6X500ML:
E27408-100ML:
E27408-1L:
E27408-BULK:
E27408-4L:
E27408-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 4591-4591 (1993)
Organometallics, 13, 1498-1498 (1994)
Inorganic Chemistry, 33, 1685-1685 (1994)
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Abhishek K Jha et al.
The Journal of chemical physics, 128(3), 034501-034501 (2008-01-22)
The physical content of and, in particular, the nonlinear contributions from the Langevin-Debye model are illustrated using two applications. First, we provide an improvement in the Langevin-Debye model currently used in some implicit solvent models for computer simulations of solvation