Merck
283061
Sigma-Aldrich
1,3-ジオキサン
97%
別名:
ホルムアルデヒドトリメチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102532
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
<3% 1,3,5-trioxane
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
InChI Key
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
五酸化モリブデンの1,3-ジオキサンとの反応は、非配位性溶媒(ジクロロメタン)中で室温において調べられました
アプリケーション
1,3-ジオキサンは、8員環と9員環のジオキサゾシンとジオキサゾニンの合成で溶媒として使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
283061-5G:
283061-VAR:
283061-BULK:
283061-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Florian Medina et al.
Organic letters, 16(12), 3232-3235 (2014-06-03)
Eight- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines are readily synthesized starting from N-sulfonyl-1,2,3-triazoles in a single-step procedure. A perfect regioselectivity and generally good yields (up to 92%) are obtained under dirhodium catalysis using 1,3-dioxolane and 1,3-dioxane as solvents and reagents.
Fabio Marchetti et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(42), 15226-15234 (2013-09-06)
The reactivity of molybdenum pentachloride, 1, with a selection of mono- and diethers was investigated at room temperature in a non-coordinating solvent (dichloromethane). The Mo(IV) complex MoCl4(OMe2)2, 2, was obtained in 75% yield by the reaction of 1 with an
Mei Sun et al.
Environmental science & technology, 50(5), 2246-2254 (2016-02-02)
Recent U.S. Environmental Protection Agency data show that 1,4-dioxane is frequently detected in U.S. drinking water derived from both groundwater and surface water. 1,4-Dioxane is a likely human carcinogen, and an excess 10(-6) cancer risk is associated with a drinking