Merck
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3OCD2CD2OCD3
分子量:
100.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
765236-BULK:
765236-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)