Merck
176613
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-2,2,6,6-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4H6O
CAS番号:
分子量:
102.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-CQOLUAMGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176613-BULK:
176613-1G:4548173286020
176613-5G:4548173286037
176613-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)