グレード
battery grade
品質水準
詳細
Acid content: <10 ppm
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
湿度
<10 ppm
不純物
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
密度
1.01 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
809934-VAR:
809934-BULK:
809934-500G:
809934-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
809934-500G | 4061835531981 |
809934-25G | 4061832995885 |