Merck
752002
Sigma-Aldrich
炭酸エチルメチル
98%
別名:
EMC, 炭酸エチルメチルエステル, 炭酸メチルエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.378
密度
1.006 g/mL at 25 °C
官能基
carbonate
SMILES記法
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸エチルメチル(EMC)は最も単純な非対称エステルです。温和な反応条件下で炭酸ジメチル(DMC)とエタノールとのエステル交換反応により調製できます。さまざまな化合物の合成における中間体としても使用されます。また、EMCはリチウムイオン電池の電解質の優れた共溶媒としても使用されています。
アプリケーション
エチルメチルカーボネートは以下として使用できます:      
  • エステル化およびアミド化などの各種反応用溶媒。   
  • グラファイト電極の電荷移動抵抗、分極、および自己放電を低減できることから、グラファイトベースのデュアルイオン電池の開発における電解質として。クーロン効率、サイクル、レート性能も高めます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.0 °F
引火点(℃)
23.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
752002-VAR:
752002-10ML:
752002-100ML:
752002-BULK:
752002-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146(5), 1687-1687 (1999)
Liu J, et al.
Electrochemical Communications, 13(3), 269-269 (2011)
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(4), L84-L84 (1997)
Shamsudeen F Fagbo et al.
Emerging infectious diseases, 21(11), 1981-1988 (2015-10-21)
We investigated an outbreak of Middle East respiratory syndrome (MERS) at King Fahad Medical City (KFMC), Riyadh, Saudi Arabia, during March 29-May 21, 2014. This outbreak involved 45 patients: 8 infected outside KFMC, 13 long-term patients at KFMC, 23 health
Susanne M Köhler et al.
Vaccine, 33(24), 2771-2777 (2015-04-29)
While proving highly effective in controlling Anthrax in farm animals all over the world currently attenuated live anthrax vaccines employed in a veterinary context suffer from drawbacks such as residual virulence, short term protection, variation in quality and, most importantly