Merck
809977
Sigma-Aldrich
ビニレン カルボネート
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
別名:
1,3-ジオキソール-2-オン, VC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2O3
CAS番号:
分子量:
86.05
Beilstein:
105683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Moisture: <10 ppm
Acid content: <10 ppm
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
密度
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
無水ビニレンカーボネート(VC)は、沸点が162°Cと比較的高い、無色透明の液体です。極性が高く、さまざまな有機および無機化合物に対して優れた溶媒であるため、さまざまな化学反応やプロセスでよく使用される溶媒です。電気化学的に、VCはリチウム金属アノード上で低いアノード電位で分解し、ポリマー種を形成して、多くの場合、望ましい固体電解質界面をもたらします。
アプリケーション
VCなどのアルキルカーボネートは、 リチウムイオン電池電解液の溶媒として よく使用されます。水分 (<10 ppm)と酸(<10 ppm)の含有量を最小限に抑えた高純度のバッテリーグレードの電解質を使用することは、 これらの電池で最適な電気化学的性能を達成するために重要です。VCは、 電気化学的に活性であり、リチウム金属アノード上で低いアノード電位で分解し、 ポリマー種を形成して、多くの場合、 望ましい固体電解質界面をもたらします。したがって、電池の性能と安定性を向上させるために リチウムイオン電池の電解質組成において、 エチレンカーボネートやプロピレンカーボネートなどの他のカーボネート溶媒とともに 共溶媒として一般的に使用されています。
特徴および利点
メルクの電池グレードのVC添加剤は、電池の性能、安定性、安全性を改善します。
✔ アノード性能を改善
✔ 安定したSEIを形成
✔ サイクル寿命を延長
その他情報
取扱いおよび保管:
これらの添加剤は、水分含有量が少量です(100 ppm未満)。不活性で湿気のない環境(グローブボックス)で取り扱ってください。容器は密閉してください。熱および発火源から遠ざけてください。涼しく乾燥した場所に保管してください。酸化剤と一緒に保管しないでください。
法的情報
MU Ionic Solutions Corpの製品です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Stomach
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
809977-25G:
809977-VAR:
809977-500G:
809977-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Birrozzi A, et al.
Journal of Power Sources, 294, 248-248 (2015)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
資料
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries