アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
237 °C/733 mmHg (lit.)
密度
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
InChI Key
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ビニル-1,3-ジオキソラン-2-オン(VEC)は環状炭酸塩であり、硫黄イリドおよびCO2と反応することによりアクロレインから合成できます。2-プロパノール存在下でのVECのルテニウム触媒移動水素化(TH)は、1,2-ブタンジオールを生成します。インドリンおよびインドールは、ロジウム(III)触媒の存在下でVECによる選択的C-Hアリル化を受けます。
アプリケーション
4-ビニル-1,3-ジオキソラン-2-オンは、2-アリールベンゾ[d]チアゾール骨格の調製に使用することができます。
以下の多機能環状炭酸塩の合成に使用することができます:
以下の多機能環状炭酸塩の合成に使用することができます:
- 4,4′-((ヘキサン-1,6-ジイルビス(スルファンジイル))ビス-(エタン-2,1-ジイル))ビス(1,3-ジオキソラン-2-オン)(Bis-CC)
- 2-エチル-2-(((3-((2-(2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イル)-エチル)チオ)プロパノイル)オキシ) メチル)プロパン-1,3-ジイル ビス(3-((2-(2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イル)エチル)チオ)プロパノエート)(トリス-CC)
- 2,2-ビス(((3-((2-(2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イル)エチル)-チオ)プロパノイル)オキシ) メチル)プロパン-1,3-ジイル ビス(3-((2-(2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イル)エチル)チオ)プロパノエート)(テトラ-CC)
機能性ポリマーの合成に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
206.4 °F - closed cup
引火点(℃)
96.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496820-VAR:
496820-1KG:
496820-25G:
496820-5KG:
496820-100G:
496820-BULK:
496820-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
PLoS pathogens, 15(1), e1007505-e1007505 (2019-01-09)
Polyomavirus BKV is highly prevalent among humans. The virus establishes an asymptomatic persistent infection in the urinary system in healthy people, but uncontrolled productive infection of the virus in immunocompromised patients can lead to serious diseases. In spite of its
Rhodium-catalyzed mild and selective C-H allylation of indolines and indoles with 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one: facile access to indolic scaffolds with an allylic alcohol moiety.
Tetrahedron, 71(16), 2435-2441 (2015)
Biology open, 7(6) (2018-05-03)
Co-culture of bone marrow stromal cells (BMSCs) and vascular endothelial cells (VECs) is a promising strategy for better osteogenesis and pre-vascularization in bone tissue engineering. Recent reports have shown that mechanical stretching further promotes osteogenesis in BMSC/VEC co-culture systems, but
Tunable poly (hydroxyl urethane) from CO2-Based intermediates using thiol-ene chemistry.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(9, 2024-2032 (2011)
One-Pot Synthesis of Cyclic Carbonates from Aldehydes, Sulfur Ylide, and CO2.
Synlett, 25, 0097-0101 (2014)