Merck
774138
Sigma-Aldrich
ジフルオロ(オキサラト)ホウ酸リチウム
greener alternative
別名:
LIF2OB, LIFOB, LIODFB, オキサラトジグルオロホウ酸リチウム, ジフルオロ(エタンジオラト)ホウ酸リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBF2(C2O4)
CAS番号:
分子量:
143.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
265-271 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]
InChI
1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1
InChI Key
MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムジフルオロ(オキサラト)ボレート(LIODFB)は、リチウムイオン電池の製造に使用することができる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
メルクの 電池グレードのジフルオロオキサラトホウ酸リチウム(LiODFB)は、熱的に安定な 塩であり、リチウムイオン電池の電解質添加剤です。LIODFB は、負極での安定な固体電解質界面(SEI)の形成を促進し、 電池のサイクル効率と安全性を 高めます。さらに、LiODFBはリチウム金属、グラファイトおよびシリコン陽極材料の表面上の 固体電解質界面(SEI)を安定化させることができ、 電気化学セルのサイクル性能、容量および電力保持を大幅に高めます [5][6][7]、とくに、LiODFBは、 低温で高速充放電で動作する高性能Liイオン電池に 適しています。
リチウムジフルオロオキサラトボレート(LIODFB)は、サイクル寿命が改善された高性能Liイオン電池のための塩です。電力能力;低い温度で高い性能のを発揮する電池です。これは、リチウムビス(オキサラト)ホウ酸塩(LiBOB)とLiBF4の両方の利点を有します。LIODFBは、グラファイトアノード表面の固体電解質界面(SEI)も安定化させ、添加剤としても使用されて電池のサイクル効率と能力保持を改善します。
特徴および利点
LiODFBは、リチウムイオン電池の効率と安全性を改善し、より長い期間にわたって優れた性能を発揮できるようにします。
✔ 電池寿命を延長
✔ SEI層を安定化
✔ 急速充電および低温に最適
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
774138-BULK:
774138-VAR:
774138-25G:4548173335797
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z. Chen;
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(3), A45-A45 (2007)
S. Dalavi;
Journal of the Electrochemical Society, 159(5), A642-A642 (2012)
S. S. Zhang;
Electrochemical Communications, 8(9), 1423-1428 (2006)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
資料
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
すべて表示
関連コンテンツ
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。