Merck
D91551
Sigma-Aldrich
炭酸ジエチル
greener alternative
99%
別名:
DEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CO
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
956591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、より環境に配慮した試薬として使用されています。詳細についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
炭酸ジエチル(DEC)は一般的にエノラートアニオン、アリールおよびシアン化アルキルのC-アルコキシカルボニル化に使用されます。1,2-アミノアルコールと反応して、対応する2-オキサゾリジノンを生成します。さらに、DECはリチウムイオン電池の電解液の成分としても使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D91551-2.5L:
D91551-250ML:
D91551-1L:
D91551-18L:
D91551-VAR:
D91551-4L:
D91551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diastereoselective Aldol Condensation Using a Chiral Oxazolidinone Auxiliary:(2S*, 3S*)-3-Hydroxy-3-phenyl-2-methylpropanoic Acid: Benzenepropanoic acid, β-hydroxy-α-methyl-,[S-(R*, R*)]-
Gage JR and Evans DA
Organic Syntheses, 68, 83-83 (2003)
Thermal stability of alkyl carbonate mixed-solvent electrolytes for lithium ion cells.
Kawamura T, et al.
Journal of Power Sources, 104(2), 260-264 (2002)
Diethyl Carbonate.
Krapcho AP and Gorin DJ
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-10 (2001)
The study of the anodic stability of alkyl carbonate solutions by in situ FTIR spectroscopy, EQCM, NMR and MS.
Moshkovich M, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 497(1-2), 84-96 (2001)
Yasuyuki Soeda et al.
Macromolecular bioscience, 4(8), 721-728 (2004-10-07)
Novel enzymatically recyclable poly(carbonate-urethane) consisting of a diurethane moiety as a hard segment and a carbonate linkage as an enzymatically cleavable unit was prepared by the polycondensation of biodegradable diurethanediol and diethyl carbonate using lipase. The produced poly(carbonate-urethane) was readily
資料
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.