Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
別名:
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
118.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-311-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
11 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
445 °C
有効性
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.0 % (v/v)
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
転移温度
flash point 33 °C
溶解性
insoluble 18.8 mg/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体