安全性情報
746746
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade
別名:
1.0 M LiPF6 EC/DEC = 50/50 (v/v)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
形状
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in EC/DEC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
APHA: <50
bp
130 °C
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサフルオロリン酸リチウムの炭酸エチレン溶液、および炭酸ジエチル溶液は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質溶液の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
LiPF6 EC/DMCは、溶媒中で熱安定性を示す電解質として広範に使用されています。本化合物は、主にリチウムイオン電池の製造に使用することができます。
液体の電解質溶液は、陰極~陽極間のリチウムイオン輸送体として機能し、リチウムイオン電池(LIB)において重要な役割を果たします。そのため、高純度で電池グレードの電解質溶液は、リチウムイオン電池の性能にとって非常に重要です。最も一般的なLIB電解質は、炭酸アルキル溶媒または溶媒配合物のような非水性溶媒に溶解したLiPF6などの、リチウム塩溶液から誘導されます。電解質溶液の選択は、温度などの操作条件と、LIB内の電極物質の性質の、双方に依存します。電解質溶液の性能は、適切な添加物によってさらに改良することができます。
調製済みの電解質溶液を異なる溶媒配合で提供可能ですので、幅広いリチウムイオン電池用途をサポートすることが可能です。これらの溶液は高純度の電池グレードなので、LIB研究にも適したものになっています。電解質溶液を混在させることにより、または適切な添加物を混合することにより、配合をカスタマイズすることが可能です。
その他情報
取り扱い上の注意:
  • ガラス製の装置に使用しないこと。
  • 電解質の吸水および溶媒の気化を防ぐために、すべての作業を乾燥空気下で非常に迅速に行うこと。
法的情報
MUアイオニックソリューションズ株式会社の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746746-500ML:
746746-100ML:4548173357485
746746-VAR:
746746-BULK:
746746-500ML-A:4548173357492
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of the thermal stability of lithiated graphite in LiBOB EC/DEC and in LiPF6 EC/DEC
Jiang J and Dahn JR
Electrochemical and Solid-State Letters, 6(9), A180-A180 (2003)
Reactivity of charged LiVPO4F with 1 M LiPF6 EC: DEC electrolyte at high temperature as studied by accelerating rate calorimetry
Zhou F, et al.
Electrochemical Communications, 11(3), 589-591 (2009)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Visualization of electrode-electrolyte interfaces in LiPF6/EC/DEC electrolyte for lithium ion batteries via in situ TEM
Zeng Z, et al.
Nano Letters, 14(4), 1745-1750 (2014)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
資料
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
すべて表示
関連コンテンツ
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。