安全性情報
746711
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸リチウム 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
別名:
1.0 M LiPF6 EC/DMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
形状
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
APHA: <50
bp
90 °C
密度
1.30 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンカーボネートおよびジメチルカーボネートに溶解したヘキサフルオロリン酸リチウム溶液は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解液材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
アプリケーション
熱安定性の良い電解質としてLiBF6EC/DMCが汎用されています。主にリチウム電池の製造で用いられます。
電解質溶液は、陰極―陽極間のリチウムイオン担体として機能し、リチウムイオン電池(LIB)において重要な役割を果たします。そのため、純度が高い電池グレードの電解質溶液は、リチウムイオン電池の性能にとって非常に重要です。最も一般的なLIB電解質は、炭酸アルキル溶媒または溶媒配合物のような非水性溶媒に溶解したLiPF6などの、リチウム塩溶液から誘導されます。電解質溶液の選択は、温度などの操作条件と、LIB内の電極物質の性質の、双方に依存します。電解質溶液の性能は、適切な添加剤を入れることでさらに改質できます。
その他情報
取扱方法:
  • ガラス器具と共に使用しないでください
  • 電解質の吸水および溶媒の揮発を防ぐため、すべての操作は乾燥した空気のもとでできる限り手早く行ってください。
法的情報
MUアイオニックソリューションズ株式会社の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746711-VAR:
746711-500ML:
746711-BULK:
746711-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
A low-temperature electrolyte for lithium and lithium-ion batteries
Plichta EJ and Behl WK
Journal of Power Sources, 88(2), 192-196 (2000)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
Scrosati, B.;
Energy & Environmental Science, 4(9), 3287-3287 (2011)
資料
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
すべて表示