製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D206539-VAR:
D206539-100G:
D206539-1KG:
D206539-5KG:
D206539-5G:
D206539-BULK:
D206539-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D206539-1KG | 4061838353818 |
D206539-100G | 4061838353801 |
D206539-5G |