Merck
431567
Sigma-Aldrich
過塩素酸リチウム
greener alternative
99.99% trace metals basis
別名:
過塩素酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiClO4
CAS番号:
分子量:
106.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
mp
236 °C (lit.)
溶解性
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
過塩素酸リチウムは水に溶けやすい白色の塩です。優れた電気インピーダンス、導電率、吸湿性および陽極安定性を有することから、電池の電解質塩として一般的に使用されています。これらの特性は、電池用途におけるその役割に極めて重要です。また強力な酸化剤であるため、固体ロケット推進薬や有機反応の酸化剤としても使用されています。
アプリケーション
過塩素酸リチウムは以下の用途で使用できます:
  • リチウムイオン充電式電池用固体ポリマー電解質を調製するための前駆体として。
  • ポリマーベースの固体推進薬を調製する酸化剤として。
  • 色素増感太陽電池(DSSC)用の硫化コバルト(CoS)ベースの対電極を作り出すため。
メルクの過塩素酸リチウムは、微量金属ベースで99.99%であり、リチウムイオン電池に理想的な、特定の仕様を有しています。次のような微量な陰イオンが低濃度で含まれています:塩化物(Cl-):≤0.003%および硫酸塩(SO42-):≤0.001%。また、重金属含有量が5 ppm未満であることから、リチウムイオン電池の電解質塩として、より適したものになっています。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
431567-50G:
431567-VAR:
431567-BULK:
431567-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shokaku Kim et al.
Organic letters, 4(21), 3735-3737 (2002-10-12)
[reaction: see text] N-Acyliminium cation of prolines was efficiently generated to accumulate in an undivided cell at 0 degrees C by an anodic oxidation of N-acylprolines or alpha'-phenylsulfanylated N-acylproline derivatives in a lithium perchlorate/nitromethane solution. The iminium cation intermediates gave
L H Sim et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 287-292 (2010-05-07)
The interaction behaviours between components of polyacrylate (PAc)/poly(ethylene oxide) (PEO) and lithium perchlorate (LiClO(4)) were investigated in detail by Attenuated Total Reflectance (ATR)-Fourier Transformed Infrared (FTIR) spectroscopy. Solution cast films of the PAc/PEO and PAc/PEO/LiClO(4) were examined. No obvious shifting
Natalia Varaksa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(8), 5012-5017 (2002-04-18)
The adsorption of the trigonal connector, 1,3,5-tris[10-(3-ethylthiopropyl)dimethylsilyl-1,10-dicarba-closo-decaboran-1-yl]benzene (1), from acetonitrile/0.1 M LiClO(4) on the surface of mercury at potentials ranging from +0.3 to -1.4 V (vs. aqueous Ag/AgCl/1 M LiCl) was examined by voltammetry, Langmuir isotherms at controlled potentials, and
Witold Darlewski et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 460-467 (2009-11-17)
A process of dibutyl sulphide (DBS) electro-oxidation using electrolysis and cyclic voltamperometry was investigated in water-methanol solution using different electrodes (platinum, boron doped diamond, graphite and glassy carbon). Obtained results indicate that the DBS electro-oxidation process is irreversible in voltamperometric
Francisco Palacios et al.
The Journal of organic chemistry, 67(7), 2131-2135 (2002-04-02)
Functionalized keto-enamines 6 were obtained by nucleophilic addition of enol ethers to the imine moiety of 2-azadienes derived from dehydroaspartic esters 4. Reactions of 2-azadiene 4c containing three electron-withdrawing substituents (CO(2)R) with enol ethers 5 in the presence of lithium