Merck
729485
Sigma-Aldrich
リチウム-6Li 過塩素酸
95 atom % 6Li
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6LiClO4
CAS番号:
分子量:
105.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 6Li
フォーム
crystals
mp
236 °C (lit.)
質量シフト
M-2
SMILES記法
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
729485-VAR:
729485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)