アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
不純物
<0.1% corresponding chlorin
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
toluene: 0.03 g/L, clear
λmax
415 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI Key
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
247367-BULK:
247367-1G:
247367-250MG:
247367-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック