Merck
477567
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)-21H,23H-ポルフィン
Dye content 95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H30N4O4
CAS番号:
分子量:
678.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
421 nm
&ε; (減衰係数)
≥285000 at 417-423 nm in methanol at 0.001 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(O)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(O)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(O)cc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O4/c49-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(50)12-4-26)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(52)16-8-28)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(51)14-6-27/h1-24,45,48-52H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI Key
VFHDWGAEEDVVPD-LWQDQPMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5,10,15,20-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)-21H,23H-ポルフィン(TPPOH, 2H-OHTPP)はアキラルポルフィリン誘導体です。
アプリケーション
この化合物は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析計による水溶性ビタミン検出に供するポルフィリンベースマトリックスの調製に使用されます。 また、5,10,15,20-テトラキス (4-ポリエチレンオキシ)フェニル)) ポルフィリンの調製にも使用されます。 2H-OHTPPを挿入したナノ多孔性シリカはガスを活性化する働きがありますから、表面プラズモン共鳴法によるNO2検出に利用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477567-250MG:4548173981529
477567-1G:4548173981512
477567-BULK:
477567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of water?soluble vitamins by matrix?assisted laser desorption/ionization time?of?flight mass spectrometry using porphyrin matrices.
Chen YT and Ling YC
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 37(7), 716-730 (2002)
Prunier ML
Catalysis of Organic Reactions null
Anna Synak et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(49), 16567-16573 (2010-11-26)
The relaxation dynamics of 5,10,15,20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)-porphyrin (p-THPP) in tetrahydrofuran (THF) and encapsulated within the human serum albumin (HSA) protein in water solution was investigated. The protein environment affects the B→Q(y) and Q(x)→Q(y) transition dynamics (from 80 and 140-200 fs in THF
Giovanna De Luca et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(29), 14135-14141 (2006-07-21)
Acidification of tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin (THPP) and tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin (OHPP) in dichloromethane solutions has been investigated as a function of the nature of the counteranion. These porphyrins exhibit different patterns of behavior, and extended aggregates are formed displaying broad extinction features together with
Yvette Niamien Konan et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 18(3-4), 241-249 (2003-03-28)
A photosensitizer, meso-tetra(hydroxyphenyl)porphyrin (p-THPP) was incorporated into sterile submicronic nanoparticles of poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50 and 75:25 PLGA) and poly(D,L-lactide) (PLA). With all polymers used, sub-130 nm p-THPP-loaded nanoparticles with similar drug loadings and entrapment efficiencies were produced using the emulsification-diffusion technique.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
477567-250MG4061832346045
477567-1G4061832373119