アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm
498 nm (2nd)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
InChI Key
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252913-BULK:
252913-100MG:
252913-25MG:
252913-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック