Merck
222283
Sigma-Aldrich
過塩素酸マグネシウム
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(ClO4)2
CAS番号:
分子量:
223.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
flakes
powder, chunks or granules
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
>10% Mg (EDTA titration)
不純物
≤0.005 meq/g Titr. free acid
≤0.025 meq/g Titr. base
損失
≤8% loss on drying
適合性
passes test for moisture absorption
SMILES記法
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過塩素酸マグネシウム(Mg(ClO4)2)は、ガスの乾燥剤として広く使用されています。(有機汚染物質を含まない)ガスから水を除去し、0.001 mgwater/lの割合にできます。
アプリケーション
過塩素酸マグネシウム(Mg(ClO4)2)は、以下の研究で触媒として使用できます。
  • α-アミノホスホネートの調製。
  • シクロペンタジエンと3-アクリロイル-1,3-オキサゾリン-2-オンの間でのエナンチオ選択的Diels-Alder反応。
  • イミンおよびフェニルヒドラゾンの調製。
  • t-ブチルエーテルの形でのアルコールの保護。
過塩素酸マグネシウムは、次の化合物を合成する際の触媒として使用できます。
  • アミン、アルデヒドまたはケトンとジ-/トリアルキルホスファイトとの3成分反応によるα-アミノホスホネート。
  • カルボニル化合物とアミンおよびフェニルヒドラジンとの縮合によるイミンおよびフェニルヒドラゾン。
  • β-ジケトンと脂肪族または芳香族アルデヒドとの間でのKnoevenagel縮合によるKnoevenagel付加物。
また、t-ブチルエーテルとしてアルコールの保護を触媒するためにも使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222283-5G:
222283-100G:
222283-BULK:
222283-500G:
222283-500G-PW:
222283-6X500G:
222283-5G-PW:
222283-100G-PW:
222283-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnesium perchlorate as efficient Lewis acid for the Knoevenagel condensation between ?-diketones and aldehydes.
Bartoli G, et al.
Tetrahedron Letters, 49(16), 2555-2557 (2008)
Giuseppe Bartoli et al.
Organic letters, 7(3), 427-430 (2005-01-28)
[reaction: see text] A new mild method for protecting alcohols as t-butyl ethers is reported. The reaction proceeds with Mg(ClO4)2 and Boc2O and shows general applicability. The deprotection of t-butyl ethers has also been revisited. Preliminary results indicate the CeCl3
Magnesium perchlorate as an efficient catalyst for the synthesis of imines and phenylhydrazones.
Chakraborti AK, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7641-7644 (2004)
The first enantioselective synthesis of both Diels-Alder enantiomers with the same bis (oxazoline)-magnesium perchlorate chiral catalyst.
Desimoni G, et al.
Tetrahedron Letters, 37(17), 3027-3030 (1996)
V R Nikolaevskaia et al.
Voprosy pitaniia, (3)(3), 58-60 (1990-05-01)
In experiments on rats it was established that the compound CAM-300 in a dose of 2 mg/kg did not induce body mass growth, protein biological value increase or pepsinogen concentration change in the gastric mucosa. Fenobolin stimulation of growth in