Merck
401439
Sigma-Aldrich
過塩素酸亜鉛 六水和物
別名:
Perchloric acid zinc hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(ClO4)2·6H2O
CAS番号:
分子量:
372.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.6H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
詳細
過塩素酸亜鉛六水和物は、さまざまな有機変換における酸化試薬および触媒として広く使用されている亜鉛の六水和塩です。充電式電池の分野にも応用されています。
アプリケーション
過塩素酸亜鉛六水和物は、以下で触媒として使用できます:
  • 電子不足フェノール、立体障害のあるアルコール、アミンのアシル化
  • チオールを用いたエポキシド環の開環による2-ヒドロキシスルフィドの合成
  • カルボン酸とアルコールの無溶媒縮合 。
以下としても使用できます:
  • 水系亜鉛電池用の電解液。
  • 高蛍光性ZnSe量子ドット合成用の前駆体。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
401439-VAR:
401439-500G:4548173144689
401439-BULK:
401439-100G:4548173144672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photo-assisted synthesis of highly fluorescent ZnSe(S) quantum dots in aqueous solution
Guo-Yu Lan, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 2661-2666 (2007)