Merck
309281
Sigma-Aldrich
過塩素酸鉄(III) 水和物
crystalline
別名:
過塩素酸 鉄(III)塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(ClO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
354.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
<0.10% chloride
yellow
SMILES記法
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2つの配位モードを許容する二座キレート化ユニットを有するトリスサリチル酸鉄(III)錯体合成の有用な出発材料。
以下の合成に用いる触媒です。
  • フラーレン縮環ラクトン
  • ワンポット環化を経由するα-カルボニルフラン類
  • ヘテロ環化を経由するフラーロジオキソラン類
  • 二重アルキル化を経由するジアルキル化インドール
  • 酸化的エステル化を経由するアリールエステル類
水溶液中でポリ酸存在下、シュウ酸鉄(III)の光分解に基づく化学アクチノメーターとして用います
化学重合によりイオン性液体中で合成された導電性ポリマーナノ粒子に用いる酸化剤
過塩素酸鉄(III)水和物は、二座キレート化ユニットを有し、水溶液中ポリ酸存在下でのシュウ酸第二鉄塩の光分解におけるトリスサリチル酸鉄(III)錯体の合成の有用な出発材料です。
過塩素酸鉄(III)水和物は、以下の合成の触媒として使用することができます:
  • フラーレン融合ラクトン
  • ワンポット環化によるα-カルボニルフラン
  • ヘテロ環化によるFullerodioxolanes
  • Fulleroxazolidines
  • 二重アルキル化によるジアルキル化インドール
  • 酸化的エステル化によるアリールエステル
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309281-BULK:
309281-100G:4548173985350
309281-5G:
309281-VAR:
309281-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural characterization of a tris-salicylate coordination for iron (III) with the tripodal ligand O-TRENSOX.
Serratrice G, et al.
Inorganic Chemistry, 38(5), 840-841 (1999)
Synthesis of disubstituted [60] fullerene-fused lactones: Ferric perchlorate-promoted reaction of [60] fullerene with malonate esters.
Li FB, et al.
Organic Letters, 12(21), 4896-4899 (2010)
A facile access to [60] fullerene-fused 1, 3-dioxolanes: Reaction of [60] fullerene with aldehydes/ketones promoted by ferric perchlorate.
Li FB, et al
Organic Letters, 12(14), 3258-3261 (2010)
Diverse redox chemistry of photo/ferrioxalate system.
Wang Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(84), 44654-44658 (2014)
Ferric Perchlorate Promoted Reaction of [60] Fullerene with N-Sulfonyl Aldimines: Synthesis and Functionalization of Fulleroxazolidines.
Liu TX, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 11986-11992 (2015)