グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334081-BULK:
334081-VAR:
334081-5G:4548173937731
334081-500G:
334081-100G:4548173937724
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
334081-5G | 4061826737811 |
334081-100G | 4061826737804 |
334081-500G |