Merck
379166
Sigma-Aldrich
ジシアノ銀酸カリウム
別名:
シアン化カリウム銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K[Ag(CN)2]
CAS番号:
分子量:
199.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES記法
[K+].N#C[Ag-]C#N
InChI
1S/2CN.Ag.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
InChI Key
RQDBZJVQSLGBMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dicyanoargentate ion is a versatile bridging ligand that has application for constructing multidimensional polymers.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379166-10G:4548173216348
379166-VAR:
379166-50G:4548173216355
379166-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soma, T. Iwamoto, T.
Inorganic Chemistry, 35, 1849-1849 (1996)
Fahad Ahmed Al-Abbasi et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1431-1435 (2018-07-24)
The present study aimed at investigating the in-vitro oxidation of acrylonitrile (ACN) to cyanide (CN-) by prostaglandin H synthase (PHS). Detection of CN- is considered a marker for free radical intermediates involved in ACN-induced toxicity. First, most favorable circumstances for