Merck
334553
Sigma-Aldrich
テトラシアノパラジウム(II)酸カリウム 水和物
98%
別名:
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pd(CN)4 · xH2O
分子量:
288.69 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystalline
SMILES記法
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI Key
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
334553-BULK:
334553-5G:4548173136486
334553-1G:4548173136479
334553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)