Merck
281557
Sigma-Aldrich
テトラシアノ白金(II)酸カリウム
別名:
Dipotassium tetracyanoplatinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pt(CN)4
CAS番号:
分子量:
377.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
SMILES記法
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
InChI Key
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
281557-VAR:
281557-250MG:
281557-BULK:
281557-1G:4548173129488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
281557-1G4061826232842