Merck
378232
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノルテニウム(II)酸カリウム 水和物
別名:
Tetrapotassium ruthenium(2+) hexacyanide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4Ru(CN)6·xH2O
CAS番号:
分子量:
413.57 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
SMILES記法
O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.4K.H2O.Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;;;4*+1;;-3
InChI Key
FUVXNNWKCOQHNS-UHFFFAOYSA-N
詳細
ヘキサシアノルテニウム酸カリウム(II)水和物は、電気めっき用のルテニウム源、有機合成の触媒、繊維産業の染料として一般的に使用される結晶固体です。
アプリケーション
ヘキサシアノルテニウム酸カリウム(II)水和物は、 p-ニトロフェニルリン酸の加水分解および太陽燃料製造用のシアノ架橋触媒を合成するための前駆体として使用できます 。 透過性の スズドープITO基板上にルテニウム紫(RP)膜を合成するための出発物質としても使用できます 。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
378232-VAR:
378232-100MG:
378232-500MG:4548173141657
378232-25G:
378232-2.5G:4548173141640
378232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natalia Levin et al.
Inorganic chemistry, 59(12), 8272-8283 (2020-05-12)
Ruthenium 4d-to-2p X-ray emission spectroscopy (XES) was systematically explored for a series of Ru2+ and Ru3+ species. Complementary density functional theory calculations were utilized to allow for a detailed assignment of the experimental spectra. The studied complexes have a range