Merck
916161
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr)(AN)Cl2]
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H43Cl2N3Pd
分子量:
659.04
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
[Pd(IPr)(AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916161-1G:
916161-BULK:
916161-250MG:
916161-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)