アプリケーション
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915653-BULK:
915653-VAR:
915653-250MG:
915653-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)