Merck
696188
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-イミダゾール-2-イリデン
97%
別名:
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2
CAS番号:
分子量:
304.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
140 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h7-12H,1-6H3
InChI Key
JCYWCSGERIELPG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-イミダゾール-2-イリデン(IMes)は、求核性N-複素環カルベン(NHC)配位子です。
以下の合成に使用できます。
  • 置換アリールおよびヘテロアリールボロン酸エステルをcis-置換ボリル化シクロアルカンに選択的に水素化するための触媒としてのIMesライゲーション-ロジウム錯体。
  • オレフィン閉環メタセシス反応の触媒としてのIMes/ルテニウム錯体(Cp*Ru(IMes)Cl)(Cp* =η5-C5Me3)。
また、IMesは、Pd触媒による塩化アリールまたはアリールトリフラートとアリールボロン酸間の鈴木・宮浦クロスカップリング反応の補助配位子としても使用されます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
696188-1G:
696188-VAR:
696188-250MG:
696188-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olefin metathesis-active ruthenium complexes bearing a nucleophilic carbene ligand
Huang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(12), 2674-2678 (1999)
Hydrogenation of (Hetero) aryl Boronate Esters with a Cyclic (Alkyl)(amino) carbene-Rhodium Complex: Direct Access to cis-Substituted Borylated Cycloalkanes and Saturated Heterocycles
Ling L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58(20), 6554-6558 (2019)
Gilles Schnee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(49), 17959-17972 (2015-10-21)
The present contribution reports experimental and theoretical mechanistic investigations on a normal-to-abnormal (C2-to-C4-bonded) NHC rearrangement processes occurring with bulky group 13 metal NHC adducts, including the scope of such a reactivity for Al compounds. The sterically congested adducts (nItBu)MMe3 (nItBu=1,3-di-tert-butylimidazol-2-ylidene;
Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions mediated by palladium/imidazolium salt systems
Grasa GA, et al.
Organometallics, 21(14), 2866-2873 (2002)
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
696188-250MG4061833564967
696188-1G4061832785349