Merck
696501
Sigma-Aldrich
クロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]金(I)
95%
別名:
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン塩化金(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24AuClN2
CAS番号:
分子量:
536.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
696501-500MG:
696501-100MG:
696501-VAR:
696501-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes