Merck
753343
Sigma-Aldrich
[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン] [ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド]金(I)
95%
別名:
[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン][ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド]金(I), IPrAuNTf2, [1,3-ビス[2,6-ビス(1-メチルエチル)フェニル]-1,3-ジヒドロ-2H-イミダゾール-2-イリデン][1,1,1-トリフルオロ-N-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミダート-κN]金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H37AuF6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
866.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
202-287 °C (decomposition)
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2F6NO4S2.Au/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-16,18-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
InChI Key
FLIVFZVCPOQPDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ニドロアミノ化に対する選択的Au(I)触媒。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753343-100MG:
753343-VAR:
753343-BULK:
753343-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
753343-100MG4061833230169
753343-500MG4061833230176