Merck
665185
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) bis(diphenylphosphino)methane
97%
別名:
メチレンビス[ジフェニル]ホスフィン 金複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22Au2Cl2P2
CAS番号:
分子量:
849.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Au][PH](C[PH]([Au]Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P2.2Au.2ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;;/h1-20H,21H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JNPUWTQJFLJEJC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下に用いられます。
  • オートファジー誘導剤としての金(I)-ホスフィン錯体の抗がん作用に関する薬理学的試験
  • 低起動電圧の三重項発光ダイオード
以下の触媒です。
  • 分子内ヒドロアルコキシル化を介するビニルテトラヒドロフランの立体選択的調製
  • ヒドロアミノ化およびヒドロアルコキシル化反応
  • 遷移金属の不斉触媒作用
  • ホモプロパルギルアジドの金(I)触媒による分子内シュミット反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665185-BULK:
665185-1G:
665185-VAR:
665185-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.