About This Item
化学式:
(CH3)2SAuCl
CAS番号:
分子量:
294.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
クロロ(ジメチルスルフィド)金(I)は、穏やかな反応条件下で末端アルキンと置換アルケンの分子間[2+2]環化付加を効率的に触媒し、置換シクロブテンを形成できる金(I)触媒を合成するために使用できます。
また、
また、
- クロロ(トリメシチルホスフィン)金(I)
- 金(I) N-ヘテロ環状カルベン(NHC)錯体
- フェロセニル錯体のビス(カルベン)金(I)錯体
- 金(I)アセチリド錯体の合成にも使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
420727-VAR:
420727-BULK:
420727-250MG:
420727-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid-crystalline (lsonitrile) gold (I) acetylide complexes.
Kaharu T, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5(4), 687-692 (1995)
Synthesis and anticancer properties of gold (I) and silver (I) N-heterocyclic carbene complexes
Siciliano T J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(5), 1066-1071 (2011)
A cytotoxic bis (carbene) gold (I) complex of ferrocenyl complexes: synthesis and structural characterisation.
Horvath U E, et al.
New. J. Chem., 32(3), 533-539 (2008)
Intermolecular [2+ 2] Cycloaddition of Alkynes with Alkenes Catalyzed by Gold (I)
de Orbe M E, et al.
Organic Syntheses, 93, 115-126 (2003)
Chloro (dimethyl sulfide) gold (I)
Jones P G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(12), 2089-2091 (1988)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
420727-1G | 4061832093154 |
420727-250MG | 4061832093222 |