748412
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
別名:
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, tert-Butyl-XPhos gold(I) chloride, tBuXPhos AuCl
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H45AuClP
CAS番号:
分子量:
657.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
251-264 °C
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
InChI Key
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
748412-BULK:
748412-VAR:
748412-1G:
748412-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
748412-1G | |
748412-250MG | 4061826550151 |