Merck
665177
Sigma-Aldrich
クロロ[トリス(para-トリフルオロメチルフェニル)ホスフィン]金(I)
99%
別名:
[トリス(para-トリフルオロメチルフェニル)ホスフィン]金(I)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H12AuClF9P
CAS番号:
分子量:
698.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665177-1G:
665177-BULK:
665177-250MG:
665177-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.