反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
198-203 °C (D)
SMILES記法
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2-3;;;;;;;;/h7-15H,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
ADQOZROJMVWPRI-UHFFFAOYSA-H
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697575-250MG:4548173291741
697575-1G:4548173291734
697575-BULK:
697575-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.