Merck
696250
Sigma-Aldrich
ビス(1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン)銅(I) テトラフルオロボラート テトラフルオロホウ酸
別名:
Bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate, ビス[1,3-ビス[2,6-ビス(1-メチルエチル)フェニル]-1,3-ジヒドロ-2H-イミダゾール-2-イリデン]銅 テトラフルオロホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H72BCuF4N4
CAS番号:
分子量:
927.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
InChI Key
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
カルボニル化合物のヒドロシリル化に用いる効果的な前駆触媒です
以下の反応の触媒です。
  • 二重カルボニル化反応
  • ヒドロシリル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
696250-BULK:
696250-VAR:
696250-100MG:4548173319216
696250-500MG:4548173319223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)