Merck
660019
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
96%
別名:
1,3-Bis(1-methylethyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17N2 · BF4
CAS番号:
分子量:
240.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
62-79 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
660019-1G:4548173221601
660019-VAR:
660019-BULK:
660019-5G:4548173221618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.