Merck
693553
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-4,5-ジヒドロイミダゾリウム テトラフルオロボラート
95%
別名:
4,5-ジヒドロ-1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾリウム テトラフルオロボラート, N,N′-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)ジヒドロイミダゾリウム テトラフルオロボラート, SIPr-HBF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39BF4N2
CAS番号:
分子量:
478.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
>300
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
InChI Key
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
693553-1G:4548173295831
693553-BULK:
693553-5G:4548173295848
693553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)